Merck
538760
Sigma-Aldrich
2′-(Trifluoromethyl)propiophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
219-220 °C (lit.)
gęstość
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-5-3-4-6-8(7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
PUSBIOFSWWHNDD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)