Merck
364479
Sigma-Aldrich
5-Methyl-5-hexen-2-one
99%
Wybierz wielkość
5 G
612,00 zł
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
612,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h1,4-5H2,2-3H3
Klucz InChI
VBCIOOKAKHGVMI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 41, 4633-4633 (1985)
Palladium-catalyzed synthesis of allylic tertiary amines from vinylic bromides, olefins, and secondary amines.
Patel BA and Heck RF.
The Journal of Organic Chemistry, 43(20), 3898-3903 (1978)
Convenient method for the synthesis of lineatin, a pheromone component of Trypodendron lineatum.
Baeckstroem P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(10), 3358-3362 (1991)