Kluczowe dokumenty
538647
1-Fluorododecane
98%
Synonim(y):
n-Dodecyl fluoride
Wybierz wielkość
421,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
421,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
gęstość
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
fluoro
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCF
InChI
1S/C12H25F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Klucz InChI
YHYBNVZCQIDLSQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
223.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?