Key Documents
537640
Diethylene glycol butyl ether
≥99.2%
Synonim(y):
DB Solvent, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.6 (vs air)
ciśnienie pary
30 mmHg ( 130 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.2%
temp. samozapłonu
400 °F
granice wybuchowości
6.2 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
tw
231 °C (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?