Merck
537519
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl acetate
99%
Synonim(y):
1-Acetoxy-2-butoxyethane, BCA, Ethylene glycol monobutyl ether acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Beilstein:
1756960
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
5.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.29 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
644 °F
granice wybuchowości
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
zanieczyszczenia
≤0.050% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
mp
-63 °C (lit.)
gęstość
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)