Merck
537292
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-difluorobenzene
95%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
gęstość
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Klucz InChI
RFKBODCWHNDUTJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
85.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)