Merck
536644
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,5-pentanediol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −15°, c = 1 in chloroform
mp
59-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCCO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-8(7-13)5-4-6-12/h8,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
UBNNKNSFDFANKW-QMMMGPOBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3