Przejdź do
536652
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol
97%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
97%
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −8°, c = 1 in chloroform
mp
65-69 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-7(6-12)4-5-11/h7,11-12H,4-6H2,1-3H3,(H,10,13)/t7-/m0/s1
InChI key
KLRRFBSWOIUAHZ-ZETCQYMHSA-N
Application
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol can be used as a reactant to synthesize:
  • Thiourea-based organocatalysts for asymmetric Michael addition reactions of nitroalkenes to α-nitrocyclohexanone.
  • Bis-copper (II) complex based catalysts for enantioselective Michael reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
549487545864303488
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
mp
65-69 °C (lit.)
mp
78-82 °C (lit.)
mp
115.5-119.5 °C (lit.)
mp
-
functional group
amine, hydroxyl
functional group
amine, phenyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
optical activity
[α]20/D −8°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −160°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D −4.5°, neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)