Merck
306223
Sigma-Aldrich
Poly(acrylic acid)
average Mv ~3,000,000
Wybierz wielkość
100 G
677,00 zł
250 G
1310,00 zł
677,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
677,00 zł
250 G
1310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H4O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
677,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
sieciowanie krzyżowe
~0.1 % cross-linked
masa cząsteczkowa
average Mv ~3,000,000
lepkość
30,000-40,000 cP
temp. przejścia
Tg 106 °C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • IR and Raman investigation of some poly(acrylic) acid gels in aqueous and neutralized state: This study explores the modification of local polymeric conformation of poly(acrylic) acid (PAA), induced by hydration and neutralization with triethanolamine, using IR and Raman spectroscopy. (M Todica et al., 2015).
  • Phase Behavior of Aqueous Poly(acrylic acid-g-TEMPO): Research on poly(acrylic acid) grafted with TEMPO moieties, focusing on phase separation behavior over different pH ranges, which could be relevant for creating responsive materials. (Q Fu et al., 2016).
  • Synthesis and characterization of poly(glyceric acid carbonate): a degradable analogue of poly(acrylic acid): This article presents a degradable analogue to poly(acrylic acid) and compares the properties of hydrogels prepared from this new polymer with those from PAA, relevant for biomedical applications. (H Zhang et al., 2015).
  • Mechanically stable thermally crosslinked poly(acrylic acid)/reduced graphene oxide aerogels: Study on enhancing the mechanical integrity of reduced graphene oxide aerogels by intermixing with thermally cross-linkable PAA, pertinent to material science. (H Ha et al., 2015).
  • Polyacrylic acid polymers hydrogels intended for topical drug delivery: preparation and characterization: Investigates the bioadhesiveness of polyacrylic acid polymers in hydrogels, emphasizing their potential in designing topical drug delivery systems. (G Calixto et al., 2015).
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laurence Glennon-Alty et al.
Acta biomaterialia, 9(4), 6041-6051 (2012-12-15)
Mesenchymal stem cells (MSCs) can generate chondrocytes in vitro, but typically need to be cultured as aggregates in the presence of transforming growth factor beta (TGF-β), which makes scale-up difficult. Here we investigated if polyacrylate substrates modelled on the functional
Yanxia Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 170-180 (2012-12-15)
A novel galactose-decorated cross-linked micelles (cl-micelles) with ionic cores using cystamine (Cys) as a biodegradable cross-linker was prepared by using block ionomer complexes of poly(ethylene glycol)-b-poly(2-acryloxyethyl-galactose)-b-poly(acrylic acid) (PEG-b-PAEG-b-PAA) and Ca(2+) (PEG-b-PAEG-b-PAA cl-micelles/Cys). Doxorubicin (DOX) was successfully incorporated into the ionic
Chunjiao Zhou et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4627-4633 (2013-08-02)
Poly(acrylic acid) (PAA) coated-Fe3O4 superparamagnetic nano-composites were synthesized through a solvothermal technique by using cheap and environmental friendly iron salts and PAA. Each nano-composite was composed of many small primary nanocrystals. The as-synthesized products were characterized by X-ray diffraction (XRD)
Serhat Elcicek et al.
Experimental parasitology, 133(3), 237-242 (2012-12-15)
Polyacrylic acid (PAA) is one of the anionic synthetic polyelectrolytes and is used in various immunological and pharmaceutical applications. PAA has been used as adjuvant in veterinary vaccines, in particular. However, to our knowledge, there are no studies that document
Marguerite J Kutyła et al.
AAPS PharmSciTech, 14(1), 301-311 (2013-01-12)
The controlled release of diflunisal and fluconazole from tablets made of novel polymers, poly(acrylic acid) (PAA) crosslinked with either β-cyclodextrin (βCD) or hydroxypropyl-βCD (HPβCD), was investigated and Carbopol 934P (Carbopol) was used as a highly crosslinked PAA for comparison. Diflunisal
Produkty
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.