Przejdź do
416029
Poly(acrylic acid, sodium salt) solution
average Mw ~8,000, 45 wt. % in H2O
Synonim(y):
PAA, Sodium polyacrylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
1027,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(CO2Na)]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mw ~8,000
feature
hydrophilic
concentration
45 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.428
density
1.3 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Poly(acrylic acid) Hydrogel for Mucoadhesives: This study focuses on the radiation crosslinking of poly(acrylic acid) to create a bioadhesive hydrogel, which can be crucial for drug delivery applications, especially in mucoadhesive drug delivery systems (YC Nho, JS Park, YM Lim, 2014).
  • Hydrogel for Dye Removal: Development of a poly(acrylic acid) based hydrogel with fast adsorption rates and high capacity for removing cationic dyes, relevant for environmental cleanup and potentially for purifying biological fluids in pharmaceutical processes (Z Yuan, J Wang, Y Wang, Q Liu, Y Zhong, Y Wang, 2019).
  • Composite Hydrogels for Swelling Properties: Investigation into poly(acrylic acid-co-acrylamide) composite hydrogels, studying their swelling properties which are essential for understanding the behavior of hydrogels used in drug delivery systems and tissue engineering (WM Cheng, XM Hu, YY Zhao, MY Wu, ZX Hu, XT Yu, 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44701381123420344
description
average Mw ~8,000, 45 wt. % in H2O
description
average Mw ~5,100 by GPC, powder
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 16,000
description
average Mw ~2,100
refractive index
n20/D 1.428
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
form
viscous liquid
form
powder
form
-
form
powder
density
1.3 g/mL at 25 °C
density
0.55 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.55 g/mL at 25 °C
mol wt
average Mw ~8,000
mol wt
average Mw ~5,100 by GPC
mol wt
Mp ~16000, Mn ~12800, Mw ~18100
mol wt
average Mw ~2,100
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
-
feature
hydrophilic
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does the molecular weight of the poly(acrylic acid, sodium salt) solution contain sodium?
    1 answer
    1. Yes, the molecular weight includes the sodium component, as it is an integral part of the polymer structure.