Merck
192023
Sigma-Aldrich
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~2,000 by GPC, 61-65 wt. % in H2O
Synonim(y):
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
Wybierz wielkość
250 G
577,00 zł
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
577,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mw ~2,000 by GPC
Poziom jakości
skład
Na, 0.6%
stężenie
61-65 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C
Opis ogólny
Sodium salt of poly(acrylic acid) is a superabsorbent polymer. Superabsorbents are composed of crosslinked networks of hydrophilic polymers. It can absorb and retain a large capacity of water based fluids, the release of the absorbed fluids is tough even under an applied pressure.[1] Absorption capacity is inversely proportional to salt concentration and applied load.They are formed via solution or inverse-suspension polymerization techniques. †
Zastosowanie
Sodium salt of poly (acrylic acid) may be used as a major component of non glare coatings for headlights.It acts as an antiscaling agents.[2]It′s effect of the salt on the crystal (Cu and MS metals) formation was studied.[2] General applications of these superabsorbents are in many fields such as agriculture and horticulture, sanitary goods, sealing composites, component of moisture barrier tapes and coatings, humidity control, gel actuators. and medicine for drug-delivery systems.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of chitosan-g-poly (acrylic acid)/attapulgite superabsorbent composites
Zhang J, et al.
Carbohydrate Polymers, 68(2), 367-374 null
Studies on poly (acrylic acid)/attapulgite superabsorbent composite. I. Synthesis and characterization
Li An, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 92(3), 1596-1603 (2004)
Superabsorbent Polymer Materials: A Review
Zohuriaan-Mehr MJ and Kabiri K
Iranian Polymer Journal, 17(6), 451-477 (2008)
Study on Na and K salts of PAA as corrosion inhibitors
Mishra S, et al.
J. Sci. Ind. Res., 64, 684-687 (2005)