Merck
535605
Sigma-Aldrich
6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
248-252 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4N2O4/c10-7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H,(H,8,10)
Klucz InChI
JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)