Merck
535451
Sigma-Aldrich
8-Methoxy-2-tetralone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
48-55 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1cccc2CCC(=O)Cc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-5-6-9(12)7-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
Klucz InChI
BTYBORAHYUCUMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)