Merck
699055
Sigma-Aldrich
4-Pyridinethioamide
97%
Synonim(y):
4-Pyridylthioamide, Pyridine-4-carbothioamide, Thioisonicotinamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
199 °C (D)
ciąg SMILES
NC(=S)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Klucz InChI
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3