Merck
534447
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11-Octaisobutyltetracyclo[7.3.3.15,11]octasiloxane-endo-3,7-diol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H74O13Si8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
891.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
97%
mp
85-89 °C (lit.)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)