Przejdź do
722464
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropionate
96%
Synonim(y):
3-Cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
119,00 zł
101,15 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
119,00 zł
101,15 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
101,15 zł
Cena katalogowa119,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.449
density
1.058 g/mL at 25 °C
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)