Merck
525138
Sigma-Aldrich
2-Fluoroethyl chloroformate
97%
Wybierz wielkość
1 G
706,00 zł
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
706,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO2CH2CH2F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.83 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
131-135 °C (lit.)
gęstość
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2
Klucz InChI
FOHSVPIFZASOED-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chloroformian 2-fluoroetylu jest alkilofluorowanym blokiem budulcowym.
Zastosowanie
Chloroforman 2-fluoroetylu może być stosowany do syntezy pochodnych 3-fluoroetylomocznika.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58.89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Notes-Synthesis and Investigation of Organic Fluorine Compounds. XXII. The Preparation of Newer 2-Fluoroethylurethan Derivatives.
Olah G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 22(8), 979-980 (1957)