Merck
534234
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-1(2H)-phthalazinone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
269.5-273.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(18)17-16-13/h1-8H,(H,17,18)
Klucz InChI
ZISOEGMOUGUEMP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)