Merck
534161
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
96%
Synonim(y):
4-(4-Methylphenyl)-2-thiazolamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
132-136 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C10H10N2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-13-10(11)12-9/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
Klucz InChI
ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)