Merck
174408
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
98%
Synonim(y):
2-Amino-4,5-dimethylthiazole monohydrochloride, 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 4,5-Dimethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
mp
273-274 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cc1nc(N)sc1C
InChI
1S/C5H8N2S.ClH/c1-3-4(2)8-5(6)7-3;/h1-2H3,(H2,6,7);1H
Klucz InChI
XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride may be used in the synthesis of 2-[3-[3-(piperidinomethyl)phenoxy]propionamido]-4,5-dimethylthiazole.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3