Merck
534153
Sigma-Aldrich
5′-Bromo-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
97%
Synonim(y):
3−Bromo-6−hydroxy-5−nitroacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(NO2)(OH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
129-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
Klucz InChI
CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3