Merck
533935
Sigma-Aldrich
Rink amide resin
50-90 mesh, extent of labeling: 0.8-1.0 mmol/g N loading
Synonim(y):
Rink acid-labil (hydroxymethyl)polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 533935, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.8-1.0 mmol/g N loading
wielkość cząstki
50-90 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)