Merck
533696
Sigma-Aldrich
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thienylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BrO2SZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
tw
65 °C
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]c1ccc(s1)C2OCCO2
InChI
1S/C7H7O2S.BrH.Zn/c1-2-6(10-5-1)7-8-3-4-9-7;;/h1-2,7H,3-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
WTDCLAGWBXSEGC-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup