Przejdź do
731560
3-Iodooxetane
95%
Synonim(y):
1,3-Epoxy-2-iodopropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5IO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
1050,00 zł
Cena katalogowa1400,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
availability
not available in EU
refractive index
n20/D 1.563
density
2.090 g/mL at 25 °C
functional group
ether, iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
IC1COC1
InChI
1S/C3H5IO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
InChI key
KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
65.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)