Merck
533270
Sigma-Aldrich
Heptylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Zn/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
VXDZQIGAXDFZGH-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)