Merck
510726
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzophenone
97%
Synonim(y):
2-Benzoylbenzonitrile
Wybierz wielkość
1 G
777,00 zł
777,00 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
777,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4OCC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
777,00 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
82-87 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
nitrile
phenyl
ciąg SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9NO/c15-10-12-8-4-5-9-13(12)14(16)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
Klucz InChI
XPBIJHFBORWDCM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-cyjanobenzofenon, znany również jako 2-benzoilobenzonitryl, jest związkiem karbonylo-eno-nitrylowym.[1] Jego struktura krystaliczna należy do jednoskośnej grupy przestrzennej P21/c.[2] 2-Cyanobenzofenon reaguje z furanem, tworząc odpowiedni addukt.[1] Jego redukcja w warunkach elektrochemicznych prowadzi do powstania 2-t-butylobenzofenonu, 3-t-butylo-3-fenyloftalidu i 6-t-butylo-3-fenyloftalidu.[3]
Zastosowanie
2-Cyjanobenzofenon (2-benzoilobenzonitryl) może być stosowany do otrzymywania 3-fenylo-3H-izobenzofurano-1-ylidenaminy.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure of 2-cyanobenzophenone.
Preut H, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 48(5), 938-940 (1992)
Copper-catalyzed Addition Reactions of Aromatics and Ketones to 2-Aza-2, 4-cyclopentadienone: Facile and Efficient Transformation of Carbonyl-ene-nitriles to 1 H-Pyrrolin-2 (5H)-ones.
Murai M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(22), 9174-9176 (2008)
An Efficient Synthesis of 3-Substituted 3H-Isobenzo-furan-1-ylidenamines by the Reaction of 2-Cyano-benzaldehydes with Organolithiums and Their Conversion into Isobenzofuran-1 (3H)-ones.
Kobayashi K, et al.
Heterocycles, 83(1), 99-99 (2011)
Electrochemical t-Butylation of Some Aromatic Ketones.
Kristensen LH and Lund H.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 33, 735-741 (1979)