Merck
532177
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzonitrile
97%
Wybierz wielkość
5 G
158,90 zł
158,90 zł
Cena katalogowa227,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
158,90 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.01
Beilstein:
2326352
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
158,90 zł
Cena katalogowa227,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
74-78 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitrile
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
Klucz InChI
KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-Dichlorobenzonitrile (3,4-DCBN) is an aromatic nitrile that can be prepared from 3,4-dichlorobenzamide.[1]
Zastosowanie
3,4-Dichlorobenzonitrilemay be used in the preparation of:
  • 3,4-difluorobenzonitrile[1]
  • 3-chloro-4-fluorobenzonitrile[1]
  • 5-chloromethyl-3-( 3,4-dichlorophenyl)isoxazole[2]
  • N-[3-(2-pyridyl)isoquinolin-1-yl]-3,4-dichlorobenzamidine[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and copper-dependent antimycoplasmal activity of 1-amino-3-(2-pyridyl) isoquinoline derivatives. 2. Amidines.
De Zwart MAH, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 32(2), 487-493 (1989)
3-Aryl-5-halomethylisoxazoles. A new class of anthelmintics.
Sen HG, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 9(3), 431-433 (1966)
Wouter Huiting et al.
eLife, 11 (2022-02-25)
A loss of the checkpoint kinase ataxia telangiectasia mutated (ATM) leads to impairments in the DNA damage response, and in humans causes cerebellar neurodegeneration, and an increased risk of cancer. A loss of ATM is also associated with increased protein
Synthesis of 3, 4-difluorobenzonitrile and monofluorobenzonitriles by means of halogen-exchange fluorination.
Suzuki H and Kimura Y.
Journal of Fluorine Chemistry, 52(3), 341-351 (1991)