Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł 185,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
264-751-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
185,25 zł
Cena katalogowa247,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
52-54 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitrile
SMILES string
Fc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
InChI key
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98% | description 98% | description 99% |
| assay 98% | assay ≥98% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| mp 52-54 °C (lit.) | mp 216-218 °C (lit.) | mp 91-94 °C (dec.) (lit.) | mp 84-86 °C (lit.) |
| functional group fluoro | functional group - | functional group aldehyde, phenyl | functional group fluoro, nitrile |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?