Merck
531995
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-benzylacetamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2NHCOCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
93-96 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
chloro
phenyl
ciąg SMILES
ClCC(=O)NCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10ClNO/c10-6-9(12)11-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Klucz InChI
SRAXAXHQMCQHSH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-chloro-N-benzyloacetamid można otrzymać w reakcji benzyloaminy i chlorku chloroacetylu.[1]
Zastosowanie
2-Chloro-N-benzyloacetamid może być stosowany do wytwarzania:
  • 2-[4-(podstawionych arylem) piperazyn-1-ylo]-N-benzyloacetamidów w reakcji z odpowiednimi arylopiperazynami.[1]
  • N-metyloacetamidu i N-benzyloacetamidu w reakcji z 1,4,7-triazacykloniano-1,4-dioctanem di-tert-butylu.[2]
  • Monohydrat bis[N-benzylo-2-(chinolin-8-yloxy)acetamidu] w reakcji z 8-hydroksychinoliną.[3]
  • N-benzylo-2-(1H-imidazol-1-ylo)acetamid w reakcji z imidazolem.[4]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiral Variation of a Hybrid Bis (carbene-amido) Ligand System.
Jean-Baptiste dit Dominique F, et al.
Organometallics, 29(13), 2868-2873 (2010)
Bis [N-benzyl-2-(quinolin-8-yloxy) acetamide] monohydrate.
Wang MS, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(7), o1558-o1558 (2011)
Formation and Characterization of Gallium (III) Complexes with Monoamide Derivatives of 1,4,7-Triazacyclononane-1,4,7-triacetic Acid: A Study of the Dependency of Structure on Reaction pH.
Shetty D, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2010(34), 5432-5438 (2010)
Synthesis, computational studies and preliminary pharmacological evaluation of 2-[4-(aryl substituted) piperazin-1-yl]-N-benzylacetamides as potential antipsychotics.
Kumar S, et al.
Arabian Journal of Chemistry (2012)