531464
2-Iodophenylacetonitrile
97%
Synonim(y):
2-Iodobenzyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.618 (lit.)
tw
113-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.75 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Ic1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
Klucz InChI
FPSGTRJUQLYLHE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 2?-aminobiphen-2-ylacetonitrile
- ethyl (2-iodophenyl)iminoacetate hydrochloride
- 3,4-disubstituted 2-naphthalenamines
It may also be used in the preparation of the following nitriles:
- 2-(2-iodophenyl)-2-methylpropanenitrile
- 1-(2-iodophenyl)cyclopentanecarbonitrile
- 5-bromo-2-(2-iodophenyl)pentanenitrile
- 2-(2-iodophenyl)-2-propylpentanenitrile
- 1-(2-iodophenyl)cyclohexanecarbonitrile
- 1-(2-Iodophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup