Merck
531324
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanide
96%
Wybierz wielkość
1 G
560,00 zł
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)NC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]20/D −35°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isonitrile
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]([N+]#[C-])c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
KCCAPMXVCPVFEH-QMMMGPOBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)