Merck
530484
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
99.5 atom % D
Synonim(y):
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.08
Beilstein:
1748971
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
2.07 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
11.4 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
99.5 atom % D
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %
opakowanie
pk of 10 × 0.75 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368 (lit.)
tw
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)