Przejdź do
457698
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine solution
1 M in toluene
Synonim(y):
α,α-Diphenyl-D-prolinolmethylboronic acid cyclamide ester, (R)-1-Methyl,3,3-diphenyl-tetrahydro-pyrrolo(1,2-c)(1,3,2)oxazaborole, (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
1357,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20BNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
1 M in toluene
bp
111 °C
density
0.95 g/mL at 25 °C
functional group
phenyl
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CCCN1B(C)OC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI key
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Application
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine solution [1M in toluene] may be used as a catalyst in the asymmetric borane reduction of perfluoroalkyl ketones.
It may also be used in the preparation of:
  • (-)-diospongin B
  • (1R)-2-azido-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol
  • (S)-α-deuteriobenzyl alcohol
  • (3S,4R,5S)-1-(trimethylsilyl)-4,5-epoxyhex-1-yn-3-ol
The CBS (Corey-Bakshi-Shibata) oxazaborolidine catalyst has been used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols.
Used in a desymmetrizing reduction leading to (S)-4-hydroxycyclohexenone.
Excellent catalyst of asymmetric reductions.
Physical form
Precipitate may form in storage, but does not affect product quality. Gently heat product to 80−90 °C under an inert atmosphere to redissolve solids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
457701649317SML1757
description
1 M in toluene
description
1 M in toluene
description
-
description
≥98% (HPLC)
functional group
phenyl
functional group
phenyl
functional group
phenyl
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
0.95 g/mL at 25 °C
density
0.929 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
bp
111 °C
bp
111 °C
bp
-
bp
-
concentration
1 M in toluene
concentration
1 M in toluene
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)