Merck
527734
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
117-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
XNCVSNKXADJGOG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile is also referred to as 5-fluoro-o-tolunitrile.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)