Merck
525723
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(Cl)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
92-96 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
SCHBQPIVMBDOQF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol is also referred to as (5-bromo-2-chlorophenyl)methanol (IUPAC name).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)