Przejdź do
290602
Dipropyl phthalate
98%
Synonim(y):
Di-n-Propyl phthalate, Dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
615,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(CO2CH2CH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-015-8
Beilstein/REAXYS Number:
2332522
MDL number:
Assay:
98%
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
317.5 °C (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI key
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
General description
Degradation of dipropyl phthalate by lypolytic enzymes (fungal cutinase, yeast esterase) has been investigated.
Dipropyl phthalate, also known as Dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate, is an organic compound often used as a solvent and plasticizers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM456243693349617
description
98%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.486-1.489
bp
317.5 °C (lit.)
bp
317.5 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dipropyl phthalate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)