Merck
523100
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
96%
Synonim(y):
5-Fluoro-o-anisaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
41-46 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
COc1ccc(F)cc1C=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
CRLDWFVRQNUUSZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Fluoro-2-metoksybenzaldehyd jest arylowym fluorowanym blokiem budulcowym.
Zastosowanie
5-Fluoro-2-metoksybenzaldehyd może być stosowany w syntezie 5-(5-fluoro-2-metoksyfenylo)imidazolidyno-2,4-dionu.[1]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Czopek et al.
Archiv der Pharmazie, 346(2), 98-109 (2013-01-05)
A computer aided ligand design study of imidazolidine-2,4-dione derivatives was conducted in order to obtain compounds with dual 5-HT(1A) receptor and serotonin transporter (SERT) affinity. According to molecular modeling results, series of Mannich bases were chosen and synthesized. Investigated compounds