Merck
522465
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
56.5-60.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1c(C)cnc(CO)c1C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3/h4,11H,5H2,1-3H3
Klucz InChI
PSEPRWKZZJWRCB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol is a pyridine derivative.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)