Merck
495212
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitropyridine
98%
Synonim(y):
3-Nitro-4-pyridinol
Wybierz wielkość
5 G
242,00 zł
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
242,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Oc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-1-2-6-3-4(5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
Klucz InChI
YUWOLBZMQDGRFV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-hydroksy-3-nitropirydyna może być syntetyzowana przez nitrowanie 4-hydroksypirydyny.[1]
Zastosowanie
4-hydroksy-3-nitropirydyna może być stosowana w syntezie 4-etoksy-3-nitropirydyny poprzez traktowanie pięciochlorkiem fosforu (PCl5), a następnie etanolem.[1] Może być również użyta do przygotowania 4-chloro-3-nitropirydyny poprzez traktowanie PCl5-POCl3 (tlenochlorkiem fosforu).[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Unambiguous structural assignment of monoanils of 3,4-pyridinediamine via regioselective synthesis.
Dubey PK, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 137-144 (2008)
Use of the Graebe-Ullmann reaction in the synthesis of 8-methyl-γ-carboline and isomeric aromatic aza-γ-carbolines.
Alekseev RS, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 48(8), 1235-1250 (2012)