Merck
522422
Sigma-Aldrich
N-Vinylacetamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
97%
mp
51-54 °C (lit.)
rozpuszczalność
water and various organic solvents: soluble
ciąg SMILES
CC(=O)NC=C
Cechy i korzyści
Nonionic monomer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)