Kluczowe dokumenty
521787
Pimelic acid
98%
Synonim(y):
Heptanedioic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Beilstein:
1210024
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Polecane produkty
Próba
98%
bp
212 °C/10 mmHg (lit.)
mp
103-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Packaged in poly bottles
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)