Merck
519774
Sigma-Aldrich
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 519774, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
mp
110-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
Cl[H].NNC1CCCCC1
InChI
1S/C6H14N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h6,8H,1-5,7H2;1H
Klucz InChI
JZRHODNPRNTXKO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A variation of the Fischer indolization involving condensation of quinone monoketals and aliphatic hydrazines.
Jinzhu Zhang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1753-1757 (2013-01-04)
The Reaction of Ethyl Azodicarboxylate with Conjugated Dienes1.
Gillis BT and Beck PE.
The Journal of Organic Chemistry, 27(6), 1947-1951 (1962)
Phosphorescent Iridium (III) Complexes of Cyclometalated 5-Aryl-1H-1, 2, 4-Triazole Ligands: Structural, Computational, Spectroscopic, and Device Studies.
Dobbs KD, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(48), 27763-27771 (2014)