Merck
519367
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
34-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)S(Cl)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF6O2S/c9-18(16,17)6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
Klucz InChI
BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protein diffusion in porous gel filtration chromatography media studied by pulsed field gradient NMR spectroscopy.
Gibbs SJ, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 96(18), 7458-7462 (1992)
Versatile chiral reagent for the highly enantioselective synthesis of either anti or syn ester aldols.
Corey EJ and Kim SS.
Journal of the American Chemical Society, 112(12), 4976-4977 (1990)
Highly enantioselective catalytic thiolysis of prochiral cyclic dicarboxylic anhydrides utilizing a bifunctional chiral sulfonamide.
Takashi Honjo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(36), 5838-5841 (2005-08-05)
Etienne Borré et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 6, 1159-1166 (2010-12-18)
Seven novel Hoveyda-Grubbs precatalysts bearing an aminosulfonyl function are reported. Kinetic studies indicate an activity enhancement compared to Hoveyda's precatalyst. A selection of these catalysts was investigated with various substrates in ring-closing metathesis of dienes or enynes and cross metathesis.