Merck
519359
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(I)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
49-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
nitrile
ciąg SMILES
Fc1cccc(I)c1C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Klucz InChI
FAACTMVXBNSPJA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile.
Britton D.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 57(8), o702-o704 (2001)
Recent advances in the chemistry of indazoles.
Schmidt A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(24), 4073-4095 (2008)