Merck
517674
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Pr(acac)3
About This Item
Wzór liniowy:
Pr(C5H7O2)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.23 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: praseodymium
reagent type: catalyst
mp
130 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Pr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Pr/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
Klucz InChI
YOMFUQJQHBDYMC-KJVLTGTBSA-K
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)