Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CO2)2Sr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.71
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
208-854-8
MDL number:
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
impurities
~3% water
SMILES string
CC(=O)O[Sr]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Sr/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
Application
Strontium acetate can be used as a strontium precursor to synthesize:
- Strontium titanate (SrTiO3) via hydrothermal synthesis with titanium isopropoxide.
- Lead strontium titanate thin films, applicable for the development of some tunable dielectric devices.
- Strontium cyanamide polymorphs via ammonia nitridation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99.95% trace metals basis | description -100 mesh, 99.5% trace metals basis | description nanopowder, 100 nm particle size, 99% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ~3% water | impurities ~4% water | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?