Merck
515817
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) bis(diethyl citrato)dipropoxide
Synonim(y):
TYZOR® ZEC organic zirconate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44O16Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
703.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: zirconium
zanieczyszczenia
12% ethanol and 1-propanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCO[Zr](OCCC)(OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/2C10H16O7.2C3H7O.Zr/c2*1-3-16-7(11)5-10(15,9(13)14)6-8(12)17-4-2;2*1-2-3-4;/h2*15H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14);2*2-3H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2
Klucz InChI
JNNLYJHFWHGPFC-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
65.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
18.33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)