Merck
515566
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +175°, c = 1.5 in H2O
mp
141-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
XJNKZTHFPGIJNS-NXRLNHOXSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)