Merck
515485
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylthiophene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
zawiera
0.1% copper chips as stabilizer
0.4% powdered NaHCO3 as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569 (lit.)
bp
65 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.3 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ligand-less palladium-catalyzed direct 5-arylation of thiophenes at low catalyst loadings.
Roger J, et al.
Green Chemistry, 11(3), 425-432 (2009)