Merck
515175
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyl chloride
technical grade, 90%
Synonim(y):
Chlorotriisopropylsilane, TIPSCl, Triisopropylchlorosilane, Triisopropylsilyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.80
Beilstein:
1737446
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
ciśnienie pary
1.16 mmHg ( 20 °C)
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
tw
198 °C/739 mmHg (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)